Natriummethanolaat 0.5 M in methanol, AcroSeal®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
427221000 427228000
427221000.EA 77.6 EUR
427221000. 427228000.
Natriummethanolaat 0.5 M in methanol, AcroSeal®
Natriummethanolaat
Formule: CH₃NaO
Smeltpunt: –98 °C
Dichtheid: 0,8 g/cm³
Vlampunt: 11 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012179
CAS nummer: 124-41-4
UN: 1992
ADR: 3,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.45 to 0.60 M
UV at 240 nm A: ≤0.02
Residue after evaporation ≤2 ppm
Acidity ≤0.00015 meq/g
Filtered to 0.2 micrometer Filtered