tert-Butylamine 99%, AcroSeal®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
427241000 427248000
427241000.EA 0 EUR
427241000. 427248000.
tert-Butylamine 99%, AcroSeal®
tert-Butylamine
Formule: C₄H₁₁N
Kookpunt: 44,4 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –67 °C
Dichtheid: 0,69 g/cm³
Vlampunt: –38 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008050
CAS nummer: 75-64-9
UN: 2734
ADR: 8,I
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3770 to 1.3790 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA