Kopersulfaat, anhydrous 98%, pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Cupric sulphate
422870050
422875000
422870025
422870100
422871000
ACRO422870050EA
24.9
EUR
ACRO422870050
ACRO422875000
ACRO422870025
ACRO422870100
ACRO422871000
Kopersulfaat, anhydrous 98%, pure
Koper(II)sulfaat
Formule:
CuSO₄ MW: 159.61 g/mol Smeltpunt: 200 °C (ontbinding) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00010981 CAS nummer: 7758-98-7 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 12,02722 |
Specification Test Results
Appearance | Light grey Powder |
Titration Iodometric | ≥97.5 % |
Chloride (Cl) | ≤50 ppm |
Iron (Fe) | ≤100 ppm |