Multi-parametersysteem, draagbaar, MultiLine® Multi 3620 IDS/3630 IDS
Leverancier: WTW
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2FD560 2FD56C 2FD56G 2FD570 2FD57F 2FD57G 2FD57V
662-2051EA 1565 EUR
662-2051 662-2140 662-2141 662-2143 662-2144 662-2145 662-2146
Multi-parametersysteem, draagbaar, MultiLine® Multi 3620 IDS/3630 IDS
Elektrochemische meters pH- en multiparametersystemen
Deze compacte, digitale precisiemeters maken het mogelijk om de pH, ORP, geleidbaarheid, opgeloste zuurstof (DO) en turbiditeit te meten. De Multi 3620 IDS heeft twee meetingangen en de Multi 3630 IDS heeft er drie. De meetkanalen zijn vrij te combineren voor dezelfde of verschillende parameters. Het robuuste en waterdichte ontwerp maakt deze meters ideaal voor metingen op locatie en in het laboratorium.
  • Simultaneous measurement of two or three parameters
  • MultiLab® Importer software enables data acquisition via Excel®
  • QSC function for optimum tracking of sensor quality
  • CMC function (continuous measurement control) enables you instantly evaluate the current measured value
  • Calibration records with history and additional information are stored in IDS sensors
  • Automatic sensor recognition (IDS sensors only) enables usage of different IDS sensors on one meter without recalibration
  • Meters can be used with IDS sensors (standard or wireless ready) and with analogue sensors (optional IDS adapter required)
  • Available as sets in cases with sensors and accessories
Draadloos gebruik mogelijk: Met behulp van adapters kunnen de IDS-sensoren met plugkopaansluitingen (variant P) draadloos verbonden worden met deze meters. Deze draadloze bediening is zeer handig voor zeer moeilijk bereikbare locaties.
Leveringsinformatie: Meters only (without sensors) are supplied with 4 NiMH rechargeable batteries (1,2 V Mignon type AA), USB cable (A plug on mini B plug), power pack, short instructions, detailed operating manual (4 languages), CD-ROM with USB drivers, manual and Software MultiLab® Importer.
The sets also include sensors and/or specific accessories.
Please note: A wireless module for the sensor and for the meter is required for the wireless operation. These modules need to be ordered separately.