Cryogene toevoertank, LN2
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
8120CE 8121CE 8121
THBR8120CEEA 8030 EUR
THBR8120CE THBR8121CE THBR8121
Cryogene toevoertank, LN2
Dewars en cryogene vaten
Duurzame en gebruiksvriendelijke cryogene toevoertanks voor het transporteren van cryogene industriële gassen.
  • Rated at 22 psi (151,7 kPa)
  • Evaporate 2% of volume per day
For long-term storage of samples in cryogenic freezers, or controlling temperature during freezing procedures utilizing controlled-rate freezing equipment.