Cryogene handschoenen, waterdicht
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
189441 189442
THBR189441EA 580 EUR
THBR189441 THBR189442
Cryogene handschoenen, waterdicht
Handschoenen
Deze waterdichte cryohandschoenen zijn ideaal voor de veilige hantering van monsters bij ultralage en cryogene opslag.
  • Bieden bescherming tegen spatten
  • Comfortabel, licht, ademend
  • Zijsluiting om de handschoen snel aan en uit te trekken