VWR® Traceable® excursion trac, Dataloggende thermometers voor ULT-vriezers
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
620-2440EA 365 EUR
620-2440 620-2441 620-2444 620-2445
VWR® Traceable® excursion trac, Dataloggende thermometers voor ULT-vriezers
Thermometers Digitale thermometers
Dataloggende thermometers met door de gebruiker ingestelde tijdsintervallen. Ideaal voor de controle van vriezers met ultralage temperatuur.
  • Geven gelijktijdig de minimum-, maximum- en huidige temperatuur weer, schakelbaar tussen °F en °C
  • Rollende geheugenstructuur, behoudt de meest recente 525 000 temperatuurmetingen en 10 unieke alarmmeldingen
  • Geregistreerde gegevens (CSV-bestand) kunnen overgedragen worden van de thermometer naar een PC of Mac met een USB-stick - geen extra software nodig
  • Geheugen van het apparaat kan gewist worden na gegevensoverdracht naar een USB-stick
  • Smart-Alarm™ heeft een zichtbaar/hoorbaar alarm dat blijft afgaan, zelfs wanneer de alarmwaarden niet meer bereikt worden
  • Statusindicatoren – lage batterijspanning, geheugen vol, USB-gegevensoverdracht en actieve alarmstatus
  • Inclusief een PTFE-kabel van 24,5 cm
  • Probleemloze gegevensophaling - apparaat kan in gebruik blijven tijdens het downloaden en analyseren van gegevens
Certificaten: De thermometer is op meerdere punten gekalibreerd (−80°C, −40°C, 0°C, +100°C) en wordt geleverd met een gecertificeerd Traceable®-kalibratiecertificaat met individueel serienummer van een ISO/IEC 17025 kalibratielaboratorium geaccrediteerd door A2LA.
Leveringsinformatie: Geleverd met: uitklapbare standaard, batterijen, VELCRO®, magnetische strips, wandbevestigingsmiddel, Traceable®-certificaat