Klassieke sokken, SK13
Leverancier: Portwest
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SK13BKR39-43 SK13BKR44-48
114-7159EA 5 EUR
114-7159 114-7160
Klassieke sokken, SK13
Werkkleding
Informele zakelijke sokken gemaakt van 80% fijn gekamd katoen en 20% nylon.
  • Zoolgebied met kussentjes voor comfort en duurzaamheid
Hoogte: 25 cm
Gewicht: 60 g