Haematoxylin solution_SC (Mayer), Clin-Tech
Leverancier: KLINIPATH
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: DcH-48, Natural Black I, Hydroxybrasilin
4085.9001 4085.9002 4085.9005
VWRK4085.9001EA 141 EUR
VWRK4085.9001 VWRK4085.9002 VWRK4085.9005
Haematoxylin solution_SC (Mayer), Clin-Tech
Hematoxylin staining solutions
Deze gebruiksklare kleuroplossingen worden gebruikt bij histologische en cytologische kleuringen.
  • Snel en betrouwbaar
Formule: C₁₆H₁₄O₆
MW: 302.28 g/mol
MDL Nummer: MFCD00078111
CAS nummer: 517-28-2