4-Chloroquinoline 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
110050010 110050050
ACRO110050010EA 79.5 EUR
ACRO110050010 ACRO110050050
4-Chloroquinoline 99%
4-Chloroquinoline
Formule: C₉H₆ClN
Kookpunt: 260…261 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 29…32 °C
Dichtheid: 1,25 g/cm³
Vlampunt: 110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006773
CAS nummer: 611-35-8
Order Now
Specification Test Results
Appearance Light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %