2-Cyclohexen-1-ol 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
111230010 111230050 111230100
ACRO111230010EA 53.6 EUR
ACRO111230010 ACRO111230050 ACRO111230100
2-Cyclohexen-1-ol 95%
2-Cyclohexen-1-ol
Formule: C₆H₁₀O
Kookpunt: 164…166 °C (760 mmHg)
Dichtheid: 0,984 g/cm³
Vlampunt: 58 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001570
CAS nummer: 822-67-3
UN: 1987
ADR: 3,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %