4,4'-Diiodobiphenyl 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
115120050 115120250 115121000
ACRO115120050EA 23.8 EUR
ACRO115120050 ACRO115120250 ACRO115121000
4,4'-Diiodobiphenyl 99%
4,4'-Diiodobiphenyl
Formule: C₁₂H₈I₂
Smeltpunt: 201…204 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001057
CAS nummer: 3001-15-8
UN: 3152
ADR: 9,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤50 APHA
Acidity ≤0.2 mg KOH/g