1-Hexene 99%, AcroSeal®
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
120750010.EA 118 EUR
120750010. 120751000.
1-Hexene 99%, AcroSeal®
1-Hexene
Formule: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Kookpunt: 62…65 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –140 °C
Dichtheid: 0,678 g/cm³
Vlampunt: –26 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009505
CAS nummer: 592-41-6
UN: 2370
ADR: 3,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3867 to 1.3887 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %