Natriumsulfaat decahydraat, extra pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
125010010
125010025
125010250
125012500
ACRO125010010EA
45.6
EUR
ACRO125010010
ACRO125010025
ACRO125010250
ACRO125012500
Natriumsulfaat decahydraat, extra pure
Natriumsulfaat 10 H2O
Formule:
Na₂SO₄·10H₂O MW: 322.2 g/mol Kookpunt: 1429 Smeltpunt: 884 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00149189 CAS nummer: 7727-73-3 Merck Index: 13,08755 |
Specification Test Results
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
pH | 5.2 to 9.2 (5% solution) |
Titration after Ion exchange | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤0.02 % |
Calcium (Ca) | ≤0.01 % |
Iron (Fe) | ≤0.005 % |
Potassium (K) | ≤0.01 % |