2-Phenylpyridine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
130900250
130900050
ACRO130900250EA
138
EUR
ACRO130900250
ACRO130900050
2-Phenylpyridine 97%
2-Phenylpyridine
Formule:
C₁₁H₉N Kookpunt: 268…270 °C (760 mmHg) Smeltpunt: 76 - 77 °C Dichtheid: 1,086 g/cm³ Vlampunt: 110 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006280 CAS nummer: 1008-89-5 ADR: 6.1,III |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.6220 to 1.6260 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |