3-Aminoisoxazole 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
133530050
133530250
ACRO133530050EA
110
EUR
ACRO133530050
ACRO133530250
3-Aminoisoxazole 95%
3-Aminoisoxazole
Formule:
C₃H₄N₂O MW: 84.08 g/mol Kookpunt: 226…228 °C (760 mmHg) Dichtheid: 1.38 g/cm³ Vlampunt: >110 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00038814 CAS nummer: 1750-42-1 |
Specification Test Results
Appearance | Clear yellow to yellow-brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5090 to 1.5120 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |