Kaliumfluoride 99.99% (trace metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
146000050 146000250
ACRO146000050EA 81.1 EUR
ACRO146000050 ACRO146000250
Kaliumfluoride 99.99% (trace metals basis)
Kaliumfluoride
Formule: KF
Kookpunt: 1505 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 860 °C
Dichtheid: 2,48 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011398
CAS nummer: 7789-23-3
UN: 1812
ADR: 6.1,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Total trace metal impurities ≤100 ppm
GC ≥96.0 %