4-Butylaniline 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Butylbenzenamine
150650250 150651000 150655000
ACRO150650250EA 26.2 EUR
ACRO150650250 ACRO150651000 ACRO150655000
4-Butylaniline 97%
4-Butylaniline
Formule: C₁₀H₁₅N
Kookpunt: 133…134 °C (14 mmHg)
Smeltpunt: –14 °C
Dichtheid: 0,945 g/cm³
Vlampunt: 101 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007925
CAS nummer: 104-13-2
UN: 2735
ADR: 8,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5340 to 1.5360 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %