5-Quinolinol 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
156430010 156430050
ACRO156430010EA 68.9 EUR
ACRO156430010 ACRO156430050
5-Quinolinol 97%
5-Quinolinol
Formule: C₉H₇NO
Kookpunt: 313 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 223…226 °C
Dichtheid: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006792
CAS nummer: 578-67-6
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to yellow to beige to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %