3-Methoxy-2(1H)-pyridone 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
163540010 163540050
ACRO163540010EA 75.6 EUR
ACRO163540010 ACRO163540050
3-Methoxy-2(1H)-pyridone 97%
3-Methoxy-2(1H)-pyridone
Formule: C₆H₇NO₂
Smeltpunt: 113…115 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006015
CAS nummer: 20928-63-6
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %