2-(2-(2-Chloroethoxy)ethoxy)ethanol 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
172270100
172270500
ACRO172270100EA
47.6
EUR
ACRO172270100
ACRO172270500
2-(2-(2-Chloroethoxy)ethoxy)ethanol 95%
2-(2-(2-Chloroethoxy)ethoxy)ethanol
Formule:
C₆H₁₃ClO₃ Kookpunt: 256…258 °C (760 mmHg) Dichtheid: 1,163 g/cm³ Vlampunt: 107 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002874 CAS nummer: 5197-62-6 |
Specification Test Results
Appearance | Clear light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥94 % |
HPLC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | +158° to +168° (20°C, 589 nm) (c=1, water) On dry substance |