exo-2-Aminonorbornane 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
176950010 176950050
ACRO176950010EA 62.9 EUR
ACRO176950010 ACRO176950050
exo-2-Aminonorbornane 99%
exo-2-Aminonorbornane
Formule: C₇H₁₃N
Kookpunt: 49 °C (13mbar)
Dichtheid: 0,93 g/cm³
Vlampunt: 35 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00078132
CAS nummer: 7242-92-4
UN: 2733
ADR: 3,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %