2,2-Diphenylethanol 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
188220020 188220100
ACRO188220020EA 29.4 EUR
ACRO188220020 ACRO188220100
2,2-Diphenylethanol 97%
2,2-Diphenylethanol
Formule: C₁₄H₁₄O
Kookpunt: 160…162 °C (5 mmHg)
Smeltpunt: 53…56 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004729
CAS nummer: 1883-32-5
Order Now
Specification Test Results
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 61 °C
GC ≥96.0 %