Cesium iodide 99.999% (trace metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Cesiumiodide
192820010 192820100 192820500
ACRO192820010EA 29.8 EUR
ACRO192820010 ACRO192820100 ACRO192820500
Cesium iodide 99.999% (trace metals basis)
Cesium iodide
Formule: CsI
MW: 259.81 g/mol
Kookpunt: 1280 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 626 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010962
CAS nummer: 7789-17-5
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,02056
Order Now
Specification Test Results
Appearance White Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤10 ppm