Lithiumchloride 99%, extra pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
193370010 193370050
ACRO193370010EA 260 EUR
ACRO193370010 ACRO193370050
Lithiumchloride 99%, extra pure
Lithium chloride
Formule: LiCl
Kookpunt: 1382 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 605 °C
Dichtheid: 2,06 g/cm³
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011078
CAS nummer: 7447-41-8
Order Now
Specification Test Results
Appearance White Crystalline powder or crystals or granules
Titration Argentometric ≥98.5 %
Loss on drying ≤0.5 % (400°C, 4 h)
Insoluble matter ≤0.01 % (in acid)