Natriumsulfaat, anhydrous 99+% for HPLC
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
194100500
194102500
ACRO194100500EA
52
EUR
ACRO194100500
ACRO194102500
Natriumsulfaat, anhydrous 99+% for HPLC
Natriumsulfaat
Formule:
Na₂SO₄ Kookpunt: >1700 °C (760 mmHg) Smeltpunt: 884 °C Dichtheid: 2,7 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003504 CAS nummer: 7757-82-6 |
|
Specification Test Results
Appearance | White Crystalline powder |
Water | ≤0.1 % |
UV | (10 % in water) |
Acidity/alkalinity | ≤0.0002 meq/g |
Titration with HClO4 | ≥99.0 % |