Calciumchloride ACS desiccant
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
206791000 206795000
ACRO206791000EA 51 EUR
ACRO206791000 ACRO206795000
Calciumchloride ACS desiccant
Calciumchloride
Formule: CaCl₂
Kookpunt: >1600 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 782 °C
Dichtheid: 2,174 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010903
CAS nummer: 10043-52-4
Order Now
Specification Test Results
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥96.0 %
Titrable base ≤0.006 meq/g