2,2-Dimethylpropane-1,3-diamine 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
210510500
210512500
ACRO210510500EA
97.8
EUR
ACRO210510500
ACRO210512500
2,2-Dimethylpropane-1,3-diamine 99%
2,2-Dimethylpropane-1,3-diamine
Formule:
C₅H₁₄N₂ Kookpunt: 152…154 °C (760 mmHg) Smeltpunt: 29…31 °C Dichtheid: 0,85 g/cm³ Vlampunt: 47 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009801 CAS nummer: 7328-91-8 UN: 2921 ADR: 8,II |
Specification Test Results
Appearance | Colorless Low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4556 to 1.4576 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Titration with HClO4 | 98.5 to 101.5 % |