Potassium bromide 99+% voor de biochemie
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
212580010 212582500
ACRO212580010EA 193 EUR
ACRO212580010 ACRO212582500
Potassium bromide 99+% voor de biochemie
Potassium bromide
Formule: KBr
Kookpunt: 1435 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 734 °C
Dichtheid: 2,75 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011358
CAS nummer: 7758-02-3
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥99.0 %
Heavy metals ≤5 ppm
Chloride (Cl) ≤0.2 %
Iodide (I) ≤0.001 %
Bromate (BrO3) ≤0.001 %
Iodate (IO3) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Barium (Ba) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Insoluble matter ≤0.005 %