Chroom 99+%, powder, pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
225491000 225495000
ACRO225491000EA 63.3 EUR
ACRO225491000 ACRO225495000
Chroom 99+%, powder, pure
Chroom
Formule: Cr
Kookpunt: 2642 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 1857 °C
Dichtheid: 7,2 g/cm³
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010944
CAS nummer: 7440-47-3
ADR: 9,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Grey Metallic powder
Titration with Na2S2O3 ≥99.0 %