(4-Bromophenyl)(cyclopropyl)ketone 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
235420500
235422500
ACRO235420500EA
178
EUR
ACRO235420500
ACRO235422500
(4-Bromophenyl)(cyclopropyl)ketone 95%
(4-Bromophenyl)(cyclopropyl)ketone
Formule:
C₁₀H₉BrO Dichtheid: 1,45 g/cm³ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00019227 CAS nummer: 6952-89-2 |
Specification Test Results
Appearance | Yellow to beige to orange Crystalline powder or low melting crystalline mass |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥94 % |