2,5-Dihydrofuran 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
244780250
244781000
ACRO244780250EA
58.9
EUR
ACRO244780250
ACRO244781000
2,5-Dihydrofuran 98%
2,5-Dihydrofuran
Formule:
C₄H₆O Kookpunt: 66…67 °C (760mbar) Dichtheid: 0,92 g/cm³ Vlampunt: –016 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003219 CAS nummer: 1708-29-8 UN: 3271 ADR: 3,II |
Specification Test Results
Appearance | Colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |