Methyl-6-methylnicotinate 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
248210020 248210100
ACRO248210020EA 49.1 EUR
ACRO248210020 ACRO248210100
Methyl-6-methylnicotinate 97%
Methyl-6-methylnicotinate
Formule: C₈H₉NO₂
Kookpunt: 108…110 °C (22,5 mmHg)
Smeltpunt: 31…37 °C
Vlampunt: 103 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006340
CAS nummer: 5470-70-2
Order Now
Specification Test Results
Appearance Brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %