cis-1,2-Diaminocyclohexane 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: cis-Cyclohexane-1,2-diamine, (±)-cis-1,2-Diaminocyclohexane
248660010 248660050
ACRO248660010EA 72.7 EUR
ACRO248660010 ACRO248660050
cis-1,2-Diaminocyclohexane 97%
cis-1,2-Diaminocyclohexane
Formule: C₆H₁₄N₂
Kookpunt: 92 °C (14mbar)
Dichtheid: 0,952 g/cm³
Vlampunt: 70 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00063746
CAS nummer: 1436-59-5
UN: 2735
ADR: 8,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %