(3-Cyanopropyl)dimethylchlorosilane 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Chloro(3-cyanopropyl)dimethylsilane
313380100
313380500
ACRO313380100EA
62.6
EUR
ACRO313380100
ACRO313380500
(3-Cyanopropyl)dimethylchlorosilane 95%
(3-Cyanopropyl)dimethylchlorosilane
Formule:
C₆H₁₂ClNSi Kookpunt: 230…235 °C (760 mmHg) Dichtheid: 0,99 g/cm³ Vlampunt: 85 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001969 CAS nummer: 18156-15-5 UN: 2987 ADR: 8,II |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to straw yellow to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |