Trimethylboraat 99%, AcroSeal®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
346121000 346128000
346121000.EA 38.9 EUR
346121000. 346128000.
Trimethylboraat 99%, AcroSeal®
Trimethylboraat
Formule: C₃H₉BO₃
Kookpunt: 68…69 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –34 °C
Dichtheid: 0,915 g/cm³
Vlampunt: –8 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008346
CAS nummer: 121-43-7
UN: 2416
ADR: 3,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %