2,5-Dimethyl-2,5-di(tert-butylperoxy)hexane 92%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
349900050
349901000
ACRO349900050EA
27
EUR
ACRO349900050
ACRO349901000
2,5-Dimethyl-2,5-di(tert-butylperoxy)hexane 92%
2,5-Dimethyl-2,5-di(tert-butylperoxy)hexane
Formule:
C₁₆H₃₄O₄ Kookpunt: 55…57 °C (7 mmHg) Smeltpunt: 6 °C Dichtheid: 0,87 g/cm³ Vlampunt: 68 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00053715 CAS nummer: 78-63-7 UN: 3103 ADR: 5.2, |
Specification Test Results
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4200 to 1.4240 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥90 % |
Color scale | ≤50 APHA |
Impurity | ≤0.3 % (Hydroperoxides) as 2,5-dihydroperoxy-2,5-dimethyl-hexane |