3-Bromo-2,5-diaminopyridine 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
360660010
360660050
ACRO360660010EA
76.3
EUR
ACRO360660010
ACRO360660050
3-Bromo-2,5-diaminopyridine 99%
3-Bromo-2,5-diaminopyridine
Formule:
C₅H₆BrN₃ Smeltpunt: 117…122 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03427651 CAS nummer: 896160-69-3 |
Specification Test Results
Appearance | Dark brown to violet Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥98.5 % |