4-Amino-3,5-dichloropyridine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3,5-Dichloro-4-pyridylamine, 3,5-Dichloropyridin-4-amine
367220050 367220250 367221000
ACRO367220050EA 24.7 EUR
ACRO367220050 ACRO367220250 ACRO367221000
4-Amino-3,5-dichloropyridine 97%
4-Amino-3,5-dichloropyridine
Formule: C₅H₄Cl₂N₂
Smeltpunt: 158…160 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00125023
CAS nummer: 22889-78-7
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 156 to 164 °C
Water ≤1 %
GC ≥96.0 %