(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine 1 M in toluene
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
369780250 369780050
ACRO369780250EA 263 EUR
ACRO369780250 ACRO369780050
(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine 1 M in toluene
(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine
Formule: C₁₈H₂₀BNO
Kookpunt: 111 °C (760 mmHg)
Dichtheid: 0,95 g/cm³
Vlampunt: 4 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00078440
CAS nummer: 112022-83-0
UN: 1294
ADR: 3,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to amber Solution
Strength 0.90 to 1.10 M