2(5H)-Furanone 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
376530010 376530050
ACRO376530010EA 56.7 EUR
ACRO376530010 ACRO376530050
2(5H)-Furanone 95%
2(5H)-Furanone
Formule: C₄H₄O₂
Kookpunt: 212…214 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 3…4 °C
Dichtheid: 1,19 g/cm³
Vlampunt: 101 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005376
CAS nummer: 497-23-4
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light yellow to amber Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95.0 %