2-Naphthoyl chloride 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
376590100
376590500
ACRO376590100EA
54.1
EUR
ACRO376590100
ACRO376590500
2-Naphthoyl chloride 98%
2-Naphthoyl chloride
Formule:
C₁₁H₇ClO Kookpunt: 156…158 °C (7 mmHg) Smeltpunt: 49…54 °C Vlampunt: >110 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004093 CAS nummer: 2243-83-6 UN: 3261 ADR: 8,II |
Specification Test Results
Appearance | Grey to brown Crystalline chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 48 to 52 °C |
GC | ≥97.5 % |