5-Bromo-1-methylimidazole 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 5-Bromo-1-methyl-1H-imidazole
381040050 381040250
ACRO381040050EA 138 EUR
ACRO381040050 ACRO381040250
5-Bromo-1-methylimidazole 97%
5-Bromo-1-methylimidazole
Formule: C₄H₅BrN₂
MW: 161 g/mol
Kookpunt: 120 °C (15 mmHg)
Smeltpunt: 40…41 °C
Vlampunt: 82 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01632218
CAS nummer: 1003-21-0
UN: 2923
ADR: 8 II
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to tan Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 43 °C
GC ≥96.0 %