10-Bromo-1-decanol 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 10-Bromodecanol
384590010 384590050 384590250
ACRO384590010EA 40 EUR
ACRO384590010 ACRO384590050 ACRO384590250
10-Bromo-1-decanol 95%
10-Bromo-1-decanol
Formule: HO(CH₂)₉CH₂Br
Kookpunt: 165…169 °C (10 mmHg)
Dichtheid: 1,19 g/cm³
Vlampunt: 109 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041681
CAS nummer: 53463-68-6
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4780 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %