4-(Aminomethyl)tetrahydropyran 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
4-(Aminomethyl)tetrahydro-2H-pyran, 4-Aminomethyltetrahydropyran, Tetrahydro-2H-pyran-4-ylmethanamine, (Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methanamine
385210010
385210050
385210250
ACRO385210010EA
115
EUR
ACRO385210010
ACRO385210050
ACRO385210250
4-(Aminomethyl)tetrahydropyran 97%
4-(Aminomethyl)tetrahydropyran
Formule:
C₆H₁₃NO MW: 115.1735 g/mol Kookpunt: 75…76 °C (18 mmHg) Dichtheid: 1.02 g/cm³ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD02179435 CAS nummer: 130290-79-8 UN: 2735 ADR: 8 III |
Specification Test Results
Appearance | Colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4640 to 1.4670 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |