2-Hydroxythiophenol 98+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: o-Hydroxythiophenol, 2-Hydroxyphenyl mercaptan, 2-Hydroxybenzene-1-thiol, 1-Hydroxy-2-mercaptobenzene, 2-Mercaptophenol, 2-Hydroxybenzenethiol
385600010 385600050
ACRO385600010EA 66.1 EUR
ACRO385600010 ACRO385600050
2-Hydroxythiophenol 98+%
2-Hydroxythiophenol
Formule: C₆H₆OS
Kookpunt: 40 °C (300 mmHg)
Smeltpunt: 20 °C
Dichtheid: 1,22 g/cm³
Vlampunt: 97 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040447
CAS nummer: 1121-24-0
UN: 2927
ADR: 6.1,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear yellow to light green Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %