Natriumdichromaat dihydraat 99.5-100.5% ACS
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
385630025 385631000 385635000
ACRO385630025EA 276 EUR
ACRO385630025 ACRO385631000 ACRO385635000
Natriumdichromaat dihydraat 99.5-100.5% ACS
Natriumdichromaat dihydraat
Formule: Na₂Cr₂O₇·2H₂O
Kookpunt: 400 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 357 °C
Dichtheid: 2,35 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149166
CAS nummer: 7789-12-0
UN: 3087
ADR: 5.1,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Orange Crystalline powder
Titration Iodometric 99.5 to 100.5 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Aluminium (Al) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.003 %
Magnesium (Mg) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Insoluble matter ≤0.005 %