Tin(IV) iodide 99+% -10 mesh
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
388560100 388560500
ACRO388560100EA 97.2 EUR
ACRO388560100 ACRO388560500
Tin(IV) iodide 99+% -10 mesh
Tin(IV) iodide
Formule: I₄Sn
Smeltpunt: 144 °C
Dichtheid: 4,46 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00036272
CAS nummer: 7790-47-8
UN: 3260
ADR: 8,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Brown Powder
Titration Argentometric ≥99.0 %