3-Mercapto-1-propanol 97+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
388570050 388570010
ACRO388570050EA 227 EUR
ACRO388570050 ACRO388570010
3-Mercapto-1-propanol 97+%
3-Mercapto-1-propanol
Formule: C₃H₈OS
MW: 92.16 g/mol
Kookpunt: 106 °C (50 mmHg)
Dichtheid: 1.062 g/cm³
Vlampunt: 85 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00192262
CAS nummer: 19721-22-3
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4950 to 1.4970 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %