Sodium phosphate, watervrij, pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
389810010
389810025
389810100
ACRO389810010EA
94.3
EUR
ACRO389810010
ACRO389810025
ACRO389810100
Sodium phosphate, watervrij, pure
Sodium phosphate
Formule:
Na₃O₄P Dichtheid: 2,54 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003510 CAS nummer: 7601-54-9 ADR: 8,III |
Specification Test Results
Appearance | White Crystalline powder |
Titration with HCl | ≥96.0 % |